3-(三氟甲基)苯肼 97,0 GC, T
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 3-Hydrazinobenzotrifluoride
T2411-1G T2411-5G
TCIAT2411-1GEA 0 CNY
TCIAT2411-1G TCIAT2411-5G
3-(三氟甲基)苯肼 97,0 GC, T
3-(三氟甲基)苯肼
分子式: C₇H₇F₃N₂
分子量: 176.14
沸点: 83°C
MDL编号: MFCD00025093
CAS号: 368-78-5
EINECS: 206-713-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=789a1778ab34b617390d14b8efeb2c32bd381fbd&vid=789a1778ab34b617390d14b8efeb2c32bd381fbd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %