二氯甲基乙烯基硅烷 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 甲基乙烯基二氯硅烷
D0378-25ML D0378-500ML
TCIAD0378-25MLEA 0 CNY
TCIAD0378-25ML TCIAD0378-500ML
二氯甲基乙烯基硅烷 ≥97.0% (by GC)
二氯甲基乙烯基硅烷
分子式: C₃H₆Cl₂Si
沸点: 94°C
闪点: 14°C
MDL编号: MFCD00000492
CAS号: 124-70-9
EINECS: 204-710-3
UN号: 2985
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a521e930bb92c3da4d65e9cef30dc4c822a7217&vid=9a521e930bb92c3da4d65e9cef30dc4c822a7217&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %