N-亚硝基二乙胺 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
二乙基亚硝胺
D0516-25ML
D0516-5ML
TCIAD0516-25MLEA
0
CNY
TCIAD0516-25ML
TCIAD0516-5ML
N-亚硝基二乙胺 ≥99.0% (by GC)
N-亚硝基二乙胺
分子式:
C₄H₁₀N₂O |
MDL编号:
MFCD00013890 CAS号: 55-18-5 EINECS: 200-226-1 UN号: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,06636 |
|
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |