四亚甲基亚砜 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 丁撑亚砜
T0146-25G T0146-500G
TCIAT0146-25GEA 0 CNY
TCIAT0146-25G TCIAT0146-500G
四亚甲基亚砜 ≥98.0% (by GC)
四亚甲基亚砜
分子式: C₄H₈OS
沸点: 107°C
MDL编号: MFCD00005477
CAS号: 1600-44-8
EINECS: 216-493-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=284236c50699ea2e846ac7d5791172727ec9844b&vid=284236c50699ea2e846ac7d5791172727ec9844b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %