2,6-二异氰酸甲苯酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
T1153-1G T1153-25G T1153-5G
TCIAT1153-1GEA 0 CNY
TCIAT1153-1G TCIAT1153-25G TCIAT1153-5G
2,6-二异氰酸甲苯酯 ≥98.0% (通过GC)
2,6-二异氰酸甲苯酯
分子式: C₉H₆N₂O₂
沸点: 103°C
闪点: 127°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002010
CAS号: 91-08-7
EINECS: 202-039-0
UN号: 2078
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88281c324407a8c32b17a3dae614c5ad7dde6186&vid=88281c324407a8c32b17a3dae614c5ad7dde6186&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %