硫代草氨酸乙酯 ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 硫代氨基乙酸乙酯
E0735-1G E0735-5G
TCIAE0735-1GEA 0 CNY
TCIAE0735-1G TCIAE0735-5G
硫代草氨酸乙酯 ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
硫代草氨酸乙酯
分子式: C₄H₇NO₂S
分子量: 133.17 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00074903
CAS号: 16982-21-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=382ad7a3a4aa707234ef40b3f678e27627f9acd4&vid=382ad7a3a4aa707234ef40b3f678e27627f9acd4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C