6-Chloro-m-anisidine hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C1555-25G C1555-5G
TCIAC1555-25GEA 0 CNY
TCIAC1555-25G TCIAC1555-5G
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
分子式: C₇H₉Cl₂NO
溶点: 208 °C
MDL编号: MFCD00012962
CAS号: 85006-21-9
EINECS: 285-050-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd09107410892f1359208c34425303d990c2e5ef&vid=dd09107410892f1359208c34425303d990c2e5ef&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %