1-溴-3,5-二氟苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1764-25G B1764-250G
TCIAB1764-25GEA 0 CNY
TCIAB1764-25G TCIAB1764-250G
1-溴-3,5-二氟苯 ≥98.0% (通过GC)
1-溴-3,5-二氟苯
分子式: C₆H₃BrF₂
沸点: 140°C
溶点: –27 °C
密度: 1,676 g/cm³ (20 °C)
闪点: 44°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010305
CAS号: 461-96-1
EINECS: 416-710-2
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00e82392b1357ca50447abbfc1aa20e8659f204b&vid=cbdc1d20d04f58b63668a12b124121104c159a94&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %