1-溴-2,4,5-三氟苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1167-25G B1167-5G
TCIAB1167-25GEA 0 CNY
TCIAB1167-25G TCIAB1167-5G
1-溴-2,4,5-三氟苯 ≥98.0% (通过GC)
1-溴-2,4,5-三氟苯
分子式: C₆H₂BrF₃
沸点: 144°C
溶点: –19 °C
密度: 1,8022 g/cm³ (20 °C)
闪点: 55°C
MDL编号: MFCD00000306
CAS号: 327-52-6
EINECS: 206-318-8
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7345460e6bda852af9b14bc3ca56d50be2e70a&vid=f04bacfc892dccbafb03325e4d933df54877c165&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %