4-溴-3,5-二羟基苯甲酸 ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
B1425-25G B1425-250G
TCIAB1425-25GEA 0 CNY
TCIAB1425-25G TCIAB1425-250G
4-溴-3,5-二羟基苯甲酸 ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
4-溴-3,5-二羟基苯甲酸
分子式: C₇H₅BrO₄
分子量: 233.02 g/mol
MDL编号: MFCD00002513
CAS号: 16534-12-6
EINECS: 240-606-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96c08aeb25cc0b28bb249ab4e6abb17ab7ac36d4&vid=0d9365f669c2bde624480d70c1da827e2988094c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %