5-溴-2-甲氧基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1791-25G B1791-250G
TCIAB1791-25GEA 0 CNY
TCIAB1791-25G TCIAB1791-250G
5-溴-2-甲氧基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC)
5-溴-2-甲氧基苯甲醛
分子式: C₈H₇BrO₂
沸点: 269 °C (1013 hPa)
溶点: 117 °C
MDL编号: MFCD00003347
CAS号: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a8a4791a64a9b6113a55e21fe61482df7630f88&vid=79fd789cca91eb84752b97a051bfc9e53ff9b9c3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C