2-氨基-3,5-二溴苯甲醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D2625-25G D2625-5G
TCIAD2625-25GEA 0 CNY
TCIAD2625-25G TCIAD2625-5G
2-氨基-3,5-二溴苯甲醛 ≥98.0% (通过GC)
2-氨基-3,5-二溴苯甲醛
分子式: C₇H₅Br₂NO
沸点: 331 °C (1013 hPa)
MDL编号: MFCD00671100
CAS号: 50910-55-9
EINECS: 256-841-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4cce03c5651a0e220495b08bd560cbee6fb5437&vid=77c0b691d96751f751c8781967d82334a729d321&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 140.0 deg-C