3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
H1324-1G
H1324-5G
TCIAH1324-1GEA
0
CNY
TCIAH1324-1G
TCIAH1324-5G
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
分子式:
C₇H₅NO₅ |
MDL编号:
MFCD00017003 CAS号: 602-00-6 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 180.0 to 184.0 deg-C |