(三甲基硅基)乙酸乙酯 ≥93.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: ETSA
T1584-25G T1584-5G
TCIAT1584-25GEA 0 CNY
TCIAT1584-25G TCIAT1584-5G
(三甲基硅基)乙酸乙酯 ≥93.0% (by GC)
(三甲基硅基)乙酸乙酯
分子式: C₇H₁₆O₂Si
沸点: 159°C
闪点: 35°C
MDL编号: MFCD00009172
CAS号: 4071-88-9
EINECS: 223-783-2
UN号: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1de3fd99a8bbe27d08181529e2164c0347b7f196&vid=1de3fd99a8bbe27d08181529e2164c0347b7f196&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %