(S)-3-氨基-1,2-丙二醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
A1980-1G A1980-5G
TCIAA1980-1GEA 0 CNY
TCIAA1980-1G TCIAA1980-5G
(S)-3-氨基-1,2-丙二醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(S)-3-氨基-1,2-丙二醇
分子式: C₃H₉NO₂
沸点: 130°C
MDL编号: MFCD00798260
CAS号: 61278-21-5
UN号: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36d33d3f1233ac51629e19fc1d3791659c300886&vid=36d33d3f1233ac51629e19fc1d3791659c300886&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 60.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -2.0 to -4.0 deg (C=5, H2O)