4-硝基肉桂酸乙酯,主要为反式 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
N0598-25G N0598-5G
TCIAN0598-25GEA 0 CNY
TCIAN0598-25G TCIAN0598-5G
4-硝基肉桂酸乙酯,主要为反式 ≥98.0% (通过GC)
4-硝基肉桂酸乙酯,主要为反式
分子式: C₁₁H₁₁NO₄
MDL编号: MFCD00007380
CAS号: 953-26-4
EINECS: 213-463-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38e1526c7c72fc03e6cc5b28c94cb040219cc504&vid=38e1526c7c72fc03e6cc5b28c94cb040219cc504&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C