苯并[a]蒽 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
B0017-1G B0017-25G B0017-5G
TCIAB0017-1GEA 0 CNY
TCIAB0017-1G TCIAB0017-25G TCIAB0017-5G
苯并[a]蒽 ≥98.0% (通过GC)
苯并[a]蒽
分子式: C₁₈H₁₂
沸点: 438°C
密度: 1,245 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003599
CAS号: 56-55-3
EINECS: 200-280-6
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01062
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=259bb3deeeac4b6166e2f5b5d5698942fdabf509&vid=9423af22bc73b496cb2cd82305d392f1c96d035a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency