2-甲基-1,3-丙二醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
M1114-25ML M1114-500ML
TCIAM1114-25MLEA 0 CNY
TCIAM1114-25ML TCIAM1114-500ML
2-甲基-1,3-丙二醇 ≥98.0% (通过GC)
2-甲基-1,3-丙二醇
分子式: C₄H₁₀O₂
沸点: 214°C
MDL编号: MFCD00082586
CAS号: 2163-42-0
EINECS: 412-350-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a84a8c7266f92c2bb211865a0ec5defb40d60817&vid=a84a8c7266f92c2bb211865a0ec5defb40d60817&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %