3,5-二氯茴香硫醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
D3520-25G D3520-5G
TCIAD3520-25GEA 0 CNY
TCIAD3520-25G TCIAD3520-5G
3,5-二氯茴香硫醚 ≥98.0% (by GC)
3,5-二氯茴香硫醚
分子式: C₇H₆Cl₂S
沸点: 145°C
MDL编号: MFCD00870149
CAS号: 68121-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03f3d5d493ca7ca4a3e4daccef9681c203a43808&vid=03f3d5d493ca7ca4a3e4daccef9681c203a43808&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %