3-氯-2-氯甲基丙烯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3-氯-2-氯甲基-1-丙烯, 3-氯-2-(氯甲基)丙-1-烯
C1565-25G C1565-5G
TCIAC1565-25GEA 0 CNY
TCIAC1565-25G TCIAC1565-5G
3-氯-2-氯甲基丙烯 ≥98.0% (by GC)
3-氯-2-氯甲基丙烯
分子式: C₄H₆Cl₂
分子量: 125 g/mol
沸点: 138°C
溶点: –14°C
密度: 1.175
闪点: 36°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000952
CAS号: 1871-57-4
EINECS: 217-489-3
UN号: 2929
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4ab6c2421a84ac8d160e31e027f498c588c7695&vid=abf8f8752efcf2b66b99ced432de2ff06e567eec&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %