Zonyl PFBE 氟调聚物中间体 | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟-1-己烯 | 1H,1H,2H-全氟-1-己烯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1H,1H,2H-Nonafluorohex-1-ene
N0601-25G N0601-5G
TCIAN0601-25GEA 0 CNY
TCIAN0601-25G TCIAN0601-5G
Zonyl PFBE 氟调聚物中间体 | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟-1-己烯 | 1H,1H,2H-全氟-1-己烯 ≥98.0% (by GC)
Zonyl PFBE 氟调聚物中间体 | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟-1-己烯 | 1H,1H,2H-全氟-1-己烯
分子式: C₆H₃F₉
分子量: 246.08 g/mol
沸点: 60°C
密度: 1.41
闪点: –17°C
MDL编号: MFCD00042338
CAS号: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=661b242bd50fdc0394aa50c89e82e4a2e70a986c&vid=57bc0b8430359b1e51a7e4c30cdd41b405a27824&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %