顺-11-十六碳醛 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0679-1G H0679-10G
TCIAH0679-1GEA 0 CNY
TCIAH0679-1G TCIAH0679-10G
顺-11-十六碳醛 ≥95.0% (通过GC)
顺-11-十六碳醛
分子式: C₁₆H₃₀O
沸点: 132°C
闪点: 61°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00010124
CAS号: 53939-28-9
EINECS: 258-876-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c08cbadb51986aaf1e03397c04516f6ba378d0c&vid=d892e99e1c937d8278523ad9cfabf9beb8dbcc6d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %