苯乙酸甲酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Phenylacetic acid methyll ester
P0125-25ML P0125-500ML
TCIAP0125-25MLEA 0 CNY
TCIAP0125-25ML TCIAP0125-500ML
苯乙酸甲酯 ≥99.0% (by GC)
苯乙酸甲酯
分子式: C₉H₁₀O₂
分子量: 150.18 g/mol
沸点: 215°C
闪点: 89°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008453
CAS号: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 14,07268
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b5b4125c7192140962c1d39d4ad8af1b0b57916&vid=7393db71febb6d9cb611de384d2e6105f2e4c533&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %