乙酸苄酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 醋酸苄酯
A0022-25G A0022-500G
TCIAA0022-25GEA 0 CNY
TCIAA0022-25G TCIAA0022-500G
乙酸苄酯 ≥99.0% (by GC)
乙酸苄酯
分子式: C₉H₁₀O₂
分子量: 150.18 g/mol
沸点: 214°C
溶点: -51
闪点: 102°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008712
CAS号: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 14,01123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27ea0ed6d6c01a29d47929aa1924777fb6441870&vid=2204a088bca1773d2d956393c1840ab1da347741&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %