角鲨烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 异三十烷, 全氢化角鲨烯, 鲨鱼烷, 2,6,10,15,19,23-六甲基二十四烷
H0096-25ML H0096-500ML
TCIAH0096-25MLEA 0 CNY
TCIAH0096-25ML TCIAH0096-500ML
角鲨烷 ≥98.0% (by GC)
角鲨烷
分子式: C₃₀H₆₂
沸点: 470 °C (1013 hPa)
溶点: –35 °C
密度: 0,758 g/cm³ (20 °C)
闪点: 217°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008953
CAS号: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 14,08767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc585732f3219059f5d58ada0ee2af21c5e45a33&vid=41e786f4424032b897537ac51ee5d7d35408f6bf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %