2,2,4-三甲基戊烷 99,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 异辛烷
T0481-25ML T0481-500ML
TCIAT0481-25MLEA 0 CNY
TCIAT0481-25ML TCIAT0481-500ML
2,2,4-三甲基戊烷 99,0 GC_ASSAY_METHOD
2,2,4-三甲基戊烷
分子式: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
分子量: 114.23 g/mol
沸点: 99°C
溶点: -107
闪点: –9°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008943
CAS号: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN号: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63ca50e132135ddafc11e06ca7ddd7b94f9cd90f&vid=c2527c68f68c98165f8ddb529daca68bcc71f3a5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %