叔戊胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 叔戊基胺, 1,1-二甲基丙胺
A1002-25ML A1002-500ML
TCIAA1002-25MLEA 0 CNY
TCIAA1002-25ML TCIAA1002-500ML
叔戊胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
叔戊胺
分子式: C₅H₁₃N
沸点: 77°C
溶点: –105 °C
密度: 0,7611 g/cm³ (0 °C)
闪点: –1°C
MDL编号: MFCD00008056
CAS号: 594-39-8
EINECS: 209-839-9
UN号: 1106
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af9357b50ccd1d59bd54d9a4a890a06736f8714e&vid=6ade2d18e91e9cd4114563577f6b86648ace34de&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %