1-氯-2,2-二甲基丙烷 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
C0834-25ML
C0834-5ML
TCIAC0834-25MLEA
0
CNY
TCIAC0834-25ML
TCIAC0834-5ML
1-氯-2,2-二甲基丙烷 ≥96.0% (通过GC)
1-氯-2,2-二甲基丙烷
分子式:
C₅H₁₁Cl 沸点: 84 °C (1013 hPa) 溶点: –20 °C 密度: 0,86 g/cm³ (20 °C) 闪点: –8°C |
MDL编号:
MFCD00000941 CAS号: 753-89-9 EINECS: 212-040-8 UN号: 1993 ADR: 3,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |