2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
D2413-25G D2413-5G
TCIAD2413-25GEA 0 CNY
TCIAD2413-25G TCIAD2413-5G
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione ≥97.0% (by GC)
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione
分子式: C₉H₁₆O₂
分子量: 156.22 g/mol
沸点: 80°C
MDL编号: MFCD00015040
CAS号: 18362-64-6
EINECS: 242-234-8
UN号: 1224
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2aa80411e9493c8a2344dd596ec1198ad6610a8&vid=d15ec76a5e9e2d287bc62019da141c6983443fbc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %