2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
D1678-25G D1678-5G
TCIAD1678-25GEA 0 CNY
TCIAD1678-25G TCIAD1678-5G
2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮 ≥97.0% (通过GC)
2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮
分子式: C₁₁H₂₀O₂
沸点: 80°C
溶点: 28…30 °C
密度: 0,88 g/cm³ (20 °C)
闪点: 67°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008848
CAS号: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8b06d364c6982ec8d6a2f33d55ba1f0ecb00482&vid=062f7422b84bf758005ffea4e484b6f3fc12d3c3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %