5-甲基-3-庚酮 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 乙基异戊基酮
M0335-25ML M0335-500ML
TCIAM0335-25MLEA 0 CNY
TCIAM0335-25ML TCIAM0335-500ML
5-甲基-3-庚酮 ≥95.0% (by GC)
5-甲基-3-庚酮
分子式: C₈H₁₆O
沸点: 157°C
密度: 0,82 g/cm³ (20 °C)
闪点: 59°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009340
CAS号: 541-85-5
EINECS: 208-793-7
UN号: 2271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22e364fdcb88d138ad1c3aea621703f79f9515db&vid=a738e0eb97a2936de033f9e6db869a90f83c103c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %