5-Methyl-2-octanone ≥80.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M0278-25ML M0278-500ML
TCIAM0278-25MLEA 0 CNY
TCIAM0278-25ML TCIAM0278-500ML
5-Methyl-2-octanone ≥80.0% (通过GC)
5-Methyl-2-octanone
分子式: C₉H₁₈O
沸点: 102°C
MDL编号: MFCD00059414
CAS号: 58654-67-4
EINECS: 261-382-4
UN号: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4904de2a534035b59d42bbac640f5840189a489&vid=1585609b1310fdf910b524618b4d4c4934ba5a77&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %