4-甲基-2-戊酮 ≥99.5% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 甲基异丁基酮, 异丙基丙酮, 异丁基甲基酮
M0389-500ML M0389-25ML
TCIAM0389-500MLEA 0 CNY
TCIAM0389-500ML TCIAM0389-25ML
4-甲基-2-戊酮 ≥99.5% (by GC)
4-甲基-2-戊酮
分子式: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
分子量: 100.16 g/mol
沸点: 116°C
溶点: –85°C
闪点: 17°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008938
CAS号: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN号: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f5995713585d44c142eb7fff29a862010b300df&vid=a4bf55241fd16eabdeb9f09ebc44fa6b6b5aad3c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %