3-甲基-2-戊酮 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 仲丁基甲基酮, 甲基仲丁基酮
M0388-25ML M0388-5ML
TCIAM0388-25MLEA 0 CNY
TCIAM0388-25ML TCIAM0388-5ML
3-甲基-2-戊酮 ≥98.0% (by GC)
3-甲基-2-戊酮
分子式: C₆H₁₂O
分子量: 100.16 g/mol
沸点: 116°C
闪点: 12°C
MDL编号: MFCD00009336
CAS号: 565-61-7
EINECS: 209-282-1
UN号: 1224
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcd8a072bdabe9b696843c3620979a09a89106e4&vid=9b2a09587b44db2c4c794625f5a6975e2636166e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %