异丁醛 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-甲基丙醛
I0101-25ML I0101-500ML
TCIAI0101-25MLEA 0 CNY
TCIAI0101-25ML TCIAI0101-500ML
异丁醛 ≥98.0% (by GC)
异丁醛
分子式: C₄H₈O
分子量: 72.11 g/mol
沸点: 65°C
溶点: –65°C
闪点: –25°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00006980
CAS号: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN号: 2045
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a72b17243848bfb282438206002ebf0e5e5605aa&vid=c0ba3dca23c80f584ff2319e4de9f138f52806ae&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %