四溴化季戊四醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 四(溴甲基)甲烷
P0752-25G P0752-5G
TCIAP0752-25GEA 0 CNY
TCIAP0752-25G TCIAP0752-5G
四溴化季戊四醇 ≥98.0% (by GC)
四溴化季戊四醇
分子式: C₅H₈Br₄
沸点: 305 °C (1013 hPa)
溶点: 163 °C
密度: 2,796 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000210
CAS号: 3229-00-3
EINECS: 221-764-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e27072073d3094a04be3fc039ac188c81206ff15&vid=5da4cd5db7285a2f044327745f733af0695a5b0c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Chloroform very faint turbidity