辛烷 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 正辛烷
O0022-25ML O0022-500ML
TCIAO0022-25MLEA 0 CNY
TCIAO0022-25ML TCIAO0022-500ML
辛烷 ≥97.0% (by GC)
辛烷
分子式: H₃C(CH₂)₆CH₃
沸点: 125°C
溶点: -57°C
密度: 0,703 g/cm³ (20 °C)
闪点: 14°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009556
CAS号: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN号: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06749
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20360300e7be4ae7980f2a9664833bfa5ae5fa34&vid=f5ef4e140aecafc40bd39dd984cb713ec16eaafc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %