炔丙基胺 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3-氨基-1-丙炔, 2-丙炔胺
P0911-25ML P0911-5ML
TCIAP0911-25MLEA 0 CNY
TCIAP0911-25ML TCIAP0911-5ML
炔丙基胺 ≥97.0% (by GC)
炔丙基胺
分子式: C₃H₅N
分子量: 55.08 g/mol
沸点: 84°C
闪点: 6°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008198
CAS号: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
UN号: 3286
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1efbedb74cd0e26464a7e8c2adb22ee46774a940&vid=1efbedb74cd0e26464a7e8c2adb22ee46774a940&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %