Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
Warning
P1580-1G P1580-5G
TCIAP1580-1GEA 0 CNY
TCIAP1580-1G TCIAP1580-5G
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (通过HPLC)
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
分子式: C₇H₇BF₃KO
MDL编号: MFCD04039954
CAS号: 438553-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb1b060f5f43a4ef149199862ba72c4949c1563e&vid=cb1b060f5f43a4ef149199862ba72c4949c1563e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%