(±)-α-生育酚 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
T0251-250G
T0251-25G
TCIAT0251-250GEA
0
CNY
TCIAT0251-250G
TCIAT0251-25G
(±)-α-生育酚 ≥96.0% (通过GC)
(±)-α-生育酚
分子式:
C₂₉H₅₀O₂ 闪点: 240°C |
MDL编号:
MFCD00072051 CAS号: 10191-41-0 EINECS: 233-466-0 Merck Index: 14,09495 |
|
产品技术规格
Appearance | Yellow to Amber to Dark purple clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |