叔丁基丙炔酸酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 丙炔酸叔丁酯
P1038-25G P1038-5G
TCIAP1038-25GEA 0 CNY
TCIAP1038-25G TCIAP1038-5G
叔丁基丙炔酸酯 ≥98.0% (by GC)
叔丁基丙炔酸酯
分子式: C₇H₁₀O₂
沸点: 53°C
闪点: 28°C
MDL编号: MFCD00060100
CAS号: 13831-03-3
UN号: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32c292c38d3b71a8c799ed2213c4522adb11a9d0&vid=32c292c38d3b71a8c799ed2213c4522adb11a9d0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %