硫酸甲酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 甲基硫酸钠
M0433-25G M0433-250G
TCIAM0433-25GEA 0 CNY
TCIAM0433-25G TCIAM0433-250G
硫酸甲酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
硫酸甲酯
分子式: CH₃NaO₄S
分子量: 134.09 g/mol
溶点: 193
MDL编号: MFCD00013457
CAS号: 512-42-5
EINECS: 208-142-7
Merck Index: 14,06122
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f84e0eb0b01cc8731a2041b23e66010a2b49c3e&vid=149338c191a9ffcbffcea1770b7d44f0bc87a5fc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency