十二烷基硫酸钠 85,0 Titrimetric
供应商: TCI
Warning
Synonyms: SDS, 月桂基硫酸盐, 月桂基硫酸钠
D0996-25G D0996-500G
TCIAD0996-25GEA 0 CNY
TCIAD0996-25G TCIAD0996-500G
十二烷基硫酸钠 85,0 Titrimetric
十二烷基硫酸钠
分子式: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
分子量: 288.38 g/mol
溶点: 207°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036175
CAS号: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3af268a7380d51ba135b686612a8042cf953b348&vid=6ad5f4c94cb0bfebeeb0ae8c15566e9272a07b2d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 50.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 85.0 %
Average molecular weight 285 to 310