1,4-丁二硫醇 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B0829-25ML B0829-5ML
TCIAB0829-25MLEA 0 CNY
TCIAB0829-25ML TCIAB0829-5ML
1,4-丁二硫醇 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
1,4-丁二硫醇
分子式: C₄H₁₀S₂
沸点: 195°C
溶点: –53 °C
密度: 1,0621 g/cm³ (0 °C)
闪点: 70°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004906
CAS号: 1191-08-8
EINECS: 214-728-3
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce6afcfc36feee3056f714a257de326c01b38dab&vid=a4d903dd46ee89bfb01ec14de6f97ae48010e15c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %