1,2-乙二硫醇 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
E0032-25G E0032-500G
TCIAE0032-25GEA 0 CNY
TCIAE0032-25G TCIAE0032-500G
1,2-乙二硫醇 ≥99.0% (通过GC)
1,2-乙二硫醇
分子式: C₂H₆S₂
沸点: 146°C
溶点: –41 °C
密度: 1,374 g/cm³ (20 °C)
闪点: 44°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004892
CAS号: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN号: 3336
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03725
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6257afcd312f382856807a7b4be209a0eb0be286&vid=7bc97f63b7b71ed1798c689524f7cde13d0f53b5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %