1-庚硫醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0029-10G H0029-25G
TCIAH0029-10GEA 0 CNY
TCIAH0029-10G TCIAH0029-25G
1-庚硫醇 ≥98.0% (通过GC)
1-庚硫醇
分子式: C₇H₁₆S
沸点: 177°C
溶点: -43°C
密度: 0,854 g/cm³ (20 °C)
闪点: 46°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004911
CAS号: 1639-09-4
EINECS: 216-678-8
UN号: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5267787e778bc7c9bdc700d8c0db05f8e6564708&vid=0e368eeb87125930457ec13c5a7a5a6b0d9c7322&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %