1-癸硫醇 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 正癸硫醇, DT, 癸硫醇
D0016-25ML D0016-500ML
TCIAD0016-25MLEA 0 CNY
TCIAD0016-25ML TCIAD0016-500ML
1-癸硫醇 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1-癸硫醇
分子式: C₁₀H₂₂S
分子量: 174.35 g/mol
沸点: 241°C
溶点: –26°C
闪点: 98°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004884
CAS号: 143-10-2
EINECS: 205-584-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=646dbda1e7d18f5600672003576b8ed57cc0e02a&vid=65ecfed5019befb2646dda0302d9e8818841f102&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %