1,2,6-己三醇 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
H0104-25G H0104-500G
TCIAH0104-25GEA 0 CNY
TCIAH0104-25G TCIAH0104-500G
1,2,6-己三醇 ≥96.0% (通过GC)
1,2,6-己三醇
分子式: C₆H₁₄O₃
沸点: 178°C
溶点: 25…32 °C
密度: 1,11 g/cm³ (20 °C)
闪点: 191°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002976
CAS号: 106-69-4
EINECS: 203-424-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf8104ede056af342e9fc2a823e58cb1b9aeab70&vid=01789b82caca27c52efe3b0e42b1a70d64b65146&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %