1,4-丁二醇 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B0680-25G B0680-500G
TCIAB0680-25GEA 0 CNY
TCIAB0680-25G TCIAB0680-500G
1,4-丁二醇 ≥99.0% (通过GC)
1,4-丁二醇
分子式: C₄H₁₀O₂
沸点: 230 °C (1013 hPa)
密度: 1,017 g/cm³ (20 °C)
闪点: 138°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002968
CAS号: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c281d0a91720f5d38367fe22871eea0e56331fb&vid=8821f2654602a3f8bb033eb17bf2f6f5c5cd5473&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %