乙二醇 ≥99.5% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
E0105-25G E0105-500G
TCIAE0105-25GEA 0 CNY
TCIAE0105-25G TCIAE0105-500G
乙二醇 ≥99.5% (通过GC)
乙二醇
分子式: HOCH₂CH₂OH
沸点: 196°C
溶点: –13°C
密度: 1,115 g/cm³ (20 °C)
闪点: 127°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002885
CAS号: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 14,03798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4c9f22821b86612a45ea543a96bcc9bce991f02&vid=ac6801d3f1a132d01ff47f2546f78a07757fc8c4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %